Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaBasic™ 4, granulométrie de 5 μm
Excellent premier choix pour les composés à faible symétrie de pics sur d’autres colonnes
Marque: Thermo Scientific™ 71605-052130
679.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21947" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Porosité de 150 Å pour les petites molécules, les peptides et les digestions de protéines
- Stabilité aux pH exceptionnelle
Informations sur la commande
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Colonne analytique | |
50 mm | |
150 Å | |
C4 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
2,1 mm | |
5 μm | |
L26 | |
Beta | |
6% | |
Oui |