Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaMax Neutral
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Couverture de surface très élevée pour une rétention maximale
- Excellente stabilité pour des durées de vie de colonnes prolongées
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | BetaMax™ Neutre |
| Gamme de produits | Beta |
| Matériau de remplissage | Silice désactivée vis-à-vis des bases |
| Taux de carbone | 29% |
| Type de colonne | Rétention d’échantillons neutres |
| Afficher plus |