Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C18, granulométrie de 3 μm
Code produit. 10166584 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10166584
Marque: Thermo Scientific™ 70103254630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surface spécifique et taux de greffage élevés
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
  • Ligand sur silice 100 Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Granulométrie 3 μm
Porosité 100 Å
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Beta
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 20 %
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse