Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C18, granulométrie de 3 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
- Ligand sur silice 100 Å
Order Info
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
Specifications
Specifications
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Granulométrie | 3 μm |
| Porosité | 100 Å |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Gamme de produits | Beta |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Taux de carbone | 20% |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction