Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C6, granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 100 Å |
| Type d’USP | L15 |
| Phase stationnaire | C6 |
| Gamme de produits | Beta |
| Matériau de remplissage | Haute pureté, silice désactivée vis-à-vis des bases |
| Taux de carbone | 11 % |
| Afficher plus |