Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ silice, granulométrie de 5 μm
Code produit. 10077394 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10077394
Marque: Thermo Scientific™ 70005153030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté de 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
  • 100 Å de silice de haute pureté
  • Utilisées pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires.
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 7,5
Porosité 100 Å
Surface spécifique 310 m²/g
Température 35°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Gamme de produits Beta
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse
Type de colonne Phase normale
“End-capped” S/O
Phase Phase normale