Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ silice, granulométrie de 5 μm
Code produit. p-3135443 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10457034
Marque: Thermo Scientific™ 70005101030
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté de 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
Découvrez une colonne puissante pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires basée sur de la silice de haute pureté 100 Å et conçue pour l’analyse de petites molécules.
  • Silice 100 Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 1 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 100 Å
Surface spécifique 310 m²/g
Température 35°C
Type d’USP L3
Phase stationnaire Silice
Gamme de produits Beta
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse
Taux de carbone 0%
Type de colonne Phase normale
“End-capped” No
Phase Phase normale