Learn More
Epredia™ Accessoires MicroWriter™ des cassettes de type carrousel
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cassette de type carrousel MicroWriter™
Conditionnement:
1 pièce
Description
Chute de prélèvement en acier inoxydable
- Les cassettes glissent sur la table par ordre d'impression
- Contient 75 cassettes par ordre d’impression
- Pemet le libre accès à toutes les cassettes
- Le système comprend une plate-forme, un chargeur et une plaque de guidage pour la récupération
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Cassette de type carrousel MicroWriter™ |
| Type | Chute de prélèvement |