Learn More
Thermo Scientific™ Raccord universel Dionex™ PEEK pour Switchos
Le raccord Dionex PEEK est universel pour Switchos.
Marque: Thermo Scientific™ 164013
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- INERTE
- Écrou hexagonal long et ferrule avec rainure
- Diamètre intérieur : 1/16 po
Spécification
Écrou hexagonal long et ferrule avec rainure | |
Switchos | |
PEEK | |
nanoLC |