Learn More
Thermo Scientific™ Film de thermoscellage Easy Pierce
Code produit. p-2865960
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Polyester
Type de produit:
Feuille Easy Pierce
Joint transparent fin
Scellage à chaud
Dimensions (L x l):
80 x 125 mm
85 x 135 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 11918935
Marque: Thermo Scientific™ AB1720
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce film de thermoscellage pour la gestion des composés et les applications de criblage à haut débit, telles que la PCR.
Scellez votre microplaque pour la gestion des composés et le criblage à haut débit, y compris la PCR, grâce à la feuille de métal de thermoscellage Thermo Scientific™ Easy Pierce. Adapté pour une utilisation avec les réactifs diméthylsulfoxyde (DMSO), cette feuille de métal de scellage crée une liaison pelable qui peut être facilement percée et retirée à la main.
  • Adapté à la PCR (nécessite la pression d’un couvercle chauffant à visser)
  • Perçage aisé
  • Soudure qui peut être détachée à la main
  • Le papier d’aluminium de 20 μm se perce encore plus facilement et convient aux couches multiples
  • Utilisation conseillée avec du DMSO
  • Plage d’intégrité du joint : -80°C à +80°C (+120°C avec une pression adéquate du couvercle du cycleur)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Feuille
Solvent Or Alcohol Resistant Life Science Reagents, DMSO
Matériau Aluminium
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Nbre de puits 96
Dimensions (L x l) 80 x 125 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la gestion des composés et les applications de sélection à haut débit, convient à la PCR
Contenu et stockage Général ; à long terme
Type de produit Scellage à chaud
Gamme de produits Abgene
Adhésif, adhésive PP ; plusieurs joints peuvent être appliqués sur le joint existant
Certifié exempt RNase / DNase Non
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80°C à +80°C, -80°C à +120°C avec une pression adéquate
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Polypropylène, polyéthylène
Conditions d’incubation Applications générales
Détachable Oui