Learn More
Thermo Scientific™ Lecteurs EPD Mk2, G et N2
Code produit. p-4088856 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
50 g
Longueur (métrique) du câble:
1 m
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11927927
Marque: Thermo Scientific™ EPD162570500
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour compléter le Thermo Scientific EP DMK2, G et N2. Le lecteur IrDA de base est idéal pour le bureau et les applications mobiles
Compatible avec la gamme complète des produits logiciels Mk2
  • Connectez-vous directement au PC via une interface USB en série ou en option
  • N’exige pas d’alimentation
  • Pour les environnements plus exigeants et lorsqu’il est nécessaire de s’assurer qu’un seul EPD spécifique peut être “vu” par le lecteur, le modèle de bureau ACT-5 peut être utilisé
  • L’IrDA et l’ACT5 sont compatibles avec les logiciels EasyEPD2 et EasyIssue
Spécification
Poids (impériale) 0,1 lb
Poids (métrique) 50 g
Types de connecteurs série RS232 ou USB 1,1 et 2,0, interface directement compatible au PC
À utiliser avec (équipement) Logiciel EasyEPD2 et EasyIssue
À utiliser avec (application) Pour le bureau et les applications mobiles
Comprend Logiciel EasyEPD, interface USB
Longueur (impériale) du câble 3,2 pieds
Longueur (métrique) du câble 1 m
Type de produit Lecteur IrdA standard