Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Plasmid DNA Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit d’ADN plasmidique Thermo Scientific MagJET est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN plasmidique (jusqu’à 4-5 μg / ml) ou de l’ADN plasmidique à copie élevée à partir de la culture d’E. coli pendant la nuit.
Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle pour les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons.
L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs. L’ADN plasmidique purifié peut être utilisé dans un large éventail d’applications en aval telles que la PCR, la qPCR et d’autres réactions enzymatiques.
Points forts
•Rendements élevés : jusqu’à 5 μg d’ADN plasmidique à partir de 1 ml de culture bactérienne
•Pure : l’ADN isolé est immédiatement prêt à l’emploi dans des applications en aval telles que le séquençage, la transcription, la digestion avec enzymes de restriction ou transfection de lignées cellulaires robustes
•Flexible : protocoles d’automatisation et de traitement manuel disponibles
•Résultats reproductibles et performances robustes
Applications
: isolement rapide d’ADN plasmidique à pureté élevée pour toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, notamment :
• Digestion FastDigest ou classique, par des enzymes de restriction
•Séquençage fluorescent automatisé et radioactif
• PCR
• Transcription in vitro
• Transformation
• Transfection de lignées cellulaires robustes
Inclut
• Tampon de lyse
• Tampon de remise en suspension
• Tampon de neutralisation
•Microbilles magnétiques MagJET
•RNase A
• Tampon de nettoyage 1 (conc)
• Tampon de nettoyage 2 (conc.)
• Tampon d’élution
Danger : Oui
> Danger : Non
> Contrôle qualité : le kit d’ADN plasmidique Thermo Scientific MagJET est qualifié en isolant l’ADN plasmidique à haute copie de 0,5-5 ml de culture d’E. coli durant la nuit cultivée en milieu LB ou riche en croissance (OD600 = 2 à 6). La qualité de l’ADN isolé est évaluée par spectrophotométrie et par électrophorèse sur gel d’agarose. L’ADN purifié présente un rapport A260 / A280 de 1,8±0,2.
> Durée de conservation : 36 mois
> Conditions d’expédition : température ambiante
> Conditions de conservation : température ambiante
Spécification
Spécification
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Bille paramagnétique |
| Type d’échantillon | Bactéries |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), transfection, clonage, séquençage, transcription in vitro, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR |
| Compatibilité à haut débit | Compatible haut débit, non compatible haut débit (manuel) |
| Échelle de préparation | < 100 µg d’ADN plasmidique (à petite échelle) |
| Gamme de produits | MagJET |
| Type de produit | Kit d’ADN plasmidique |
| Quantité | 96 préparations |
| Cible | ADN plasmide |