Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer 2 for MagJET Plasmid DNA Kit (concentrated)
Code produit. 13555230 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
60 mL
Conditionnement:
60mL
Code produit. 13555230
Marque: Thermo Scientific™ R2621
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Lavez les échantillons lysés pour éliminer tous les contaminants ou inhibiteurs de l’ADN plasmide isolé. Le tampon de lavage Thermo Scientific™ MagJET™ 2 (concentré) est un composant des kits d’ADN plasmide MagJET™ (K2791 ⁄ 2792) et peut être acheté séparément en aliquotes de 60 ml.
Le kit d’ADN plasmide Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN plasmide à partir de cultures d’E. coli pendant la nuit. Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon de lavage
Format Kit
Gamme de produits MagJET
Type de produit Tampon de lavage
Quantité 60 mL