Learn More
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe et étanches aux gaz pour instruments GC
Code produit. 10478654 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
Calibre d’aiguille:
23 à 26 G
23 G
26s G
26 G
Calibre 23
Calibre 26
Longueur (métrique):
42 mm
42 mm
50 mm
50 mm
57 mm
85 mm
Type de pointe d’aiguille:
Cône
Orifice latéral
Trou latéral
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10478654
Marque: Thermo Scientific™ 365D2977
Edge
Choisissez des seringues étanches aux gaz à aiguille fixe Thermo Scientific™ pour une introduction d’échantillons GC précise et reproductible à l’aide d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée une étanchéité parfaite.
Bénéficiez de la durabilité, de la clarté et de la précision lors de l’introduction des échantillons de chromatographie en phase gazeuse (CG) pour des résultats analytiques fiables, jour après jour. Les seringues étanches aux gaz, à aiguille fixe Thermo Scientific™ sont dotées d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée un joint étanche avec le corps. Choisissez parmi tout un éventail de tailles, de types et de compatibilités pour échantillonneur automatique de chromatographie en phase gazeuse. Elles sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
Durabilité
La conception améliorée des seringues permet :
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Une plus grande plage de températures
  • Une souplesse de fonctionnement supérieure
  • Une durée de vie prolongée et une amélioration du cycle de vie
Clarté
Les seringues sont fournies avec une échelle noire nette et facile à lire qui facilite la distribution homogène des échantillons avec les seringues manuelles et qui permet l’identification facile des seringues pour échantillonneur automatique installées.
Précision
La conception améliorée de la seringue permet de supprimer les zones où l’échantillon peut être piégé et provoquer potentiellement un transfert :
  • Meilleur ajustement entre la pointe de piston et l’insert en PTFE à la position zéro
  • Meilleur ajustement entre l’insert en PTFE et le corps en verre
  • Meilleure fixation de l’aiguille fixe
En outre, la réduction de la quantité d’adhésif provenant du circuit de liquide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre (cylindre), PTFE (Insert)
Calibre d’aiguille Calibre 26
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 10 μl
Gamme de produits Gastight
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Instruments GC CTC, échantillonneurs automatiques AI/AS 1610
Type de connexion Fixe