Learn More
Thermo Scientific™ Seringues à aiguille fixe et étanches aux gaz pour instruments GC
Code produit. 15214573 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
Calibre d’aiguille:
23 à 26 G
23 G
26s G
26 G
Calibre 23
Calibre 26
Longueur (métrique):
42 mm
42 mm
50 mm
50 mm
57 mm
85 mm
Type de pointe d’aiguille:
Cône
Orifice latéral
Trou latéral
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 15214573
Marque: Thermo Scientific™ 365D0621
Choisissez des seringues étanches aux gaz à aiguille fixe Thermo Scientific™ pour une introduction d’échantillons GC précise et reproductible à l’aide d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée une étanchéité parfaite.
Bénéficiez de la durabilité, de la clarté et de la précision lors de l’introduction des échantillons de chromatographie en phase gazeuse (CG) pour des résultats analytiques fiables, jour après jour. Les seringues étanches aux gaz, à aiguille fixe Thermo Scientific™ sont dotées d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée un joint étanche avec le corps. Choisissez parmi tout un éventail de tailles, de types et de compatibilités pour échantillonneur automatique de chromatographie en phase gazeuse. Elles sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibre d’aiguille 23 à 26 G
Longueur (métrique) 42 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 10 μl
Gamme de produits Gastight
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Instruments GC Agilent
Type de connexion Fixe