Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gentle Ag/Ab Binding Buffer, pH 8.0
Code produit. p-3336742 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
3,75 L
Conditionnement:
1000mL
3.75L
Code produit. 11806804
Marque: Thermo Scientific™ 21020
Thermo Scientific offre une variété d’accessoires pour l’instrumentation destinés à assurer l’efficacité de fonctionnement des laboratoires.
Les tampons de liaison et d’élution d’IgG Thermo Scientific™ Pierce assurent une purification d’anticorps non dénaturante et à haut rendement avec des supports de purification par affinité d’IgG, tels que des microbilles d’agarose couplées à de la protéine A et de la protéine G.
Ces produits incluent des tampons de liaison d’IgG spécifiques pour chaque protéine de liaison d’immunoglobuline (protéines A, G, et A/G). Le tampon d’élution d’IgG Pierce offre une dissociation et une élution efficaces d’anticorps à partir des trois protéines de liaison à l’IgG, dont la protéine L. Ce tampon d’élution à faible pH est également efficace pour la plupart des systèmes de purification par affinité d’anticorps-antigène ou de protéine-protéine.
Le système de tampon d’élution et de liaison Ag/Ab doux utilise des conditions quasiment neutres, à forte salinité pour l’élution, permettant d’éluer même les anticorps (ou autres protéines) sensibles et labiles d’un système d’affinité sans dénaturation ni inactivation. Le tampon de liaison sans phosphate de ce système est un substitut nécessaire du tampon de liaison de la protéine A (pH 8), précipité avec le tampon d’élution Ag/Ab doux.
Enfin, le tampon d’élution modérée des IgG1 de souris, lorsqu’il est combiné à la résine de protéine A, permet la séparation et l’élution sélectives de la sous-classe IgG1 des IgG de souris liées.
Points clés :
  • Trois tampons de liaison optimisés – pour la protéine A, la protéine G ou la protéine A/G
  • Deux options de tampons d’élution – acide (pH 2,8) ou à forte teneur en sel (quasi neutre)
  • Système spécial pour IgG1 de souris – élution sélective en deux étapes à partir de l’agarose de la protéine A
Caractéristiques :
  • Tampon de liaison d’IgG-protéine A : pH de 8,0 ; à base de phosphate ; contient du glycérol et de l’EDTA
  • Tampon de liaison d’IgG-protéine A/G : pH de 8,0 ; à base de phosphate ; contient de l’EDTA
  • Tampon de liaison d’IgG-protéine G : pH de 5,0 ; contient 0,02 % d’azoture de sodium
  • Tampon d’élution d’IgG : pH de 2,8 ; à base d’amine
  • Tampon de liaison d’Ag/Ab doux : pH de 8,0 ; sans phosphate ; contient 0,05 % d’azoture de sodium
  • Tampon d’élution d’Ag/Ab doux : pH de 6,6 ; forte teneur en sel (force ionique)
  • Tampon d’élution modéré d’IgG1 de souris : pH de 6,0 ; contient 0,02 % d’azoture de sodium
Inclut :
Les kits contiennent des tampons d’élution et de liaison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de liaison
pH 8
Forme physique Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 1 L
Formule Tampon de borate de sodium (pH 8)
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.