Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET FFPE DNA Purification Kit
Code produit. p-4072664 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
250 réactions
50 réactions
Code produit. 15246187
Marque: Thermo Scientific™ K0881
Purification rapide et pratique d’ADN à l’aide de membrane de silice à partir d’échantillons de tissus fixés au formol et inclus dans la paraffine (FFIP).
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard s’effectue en moins de 20 minutes après la lyse cellulaire et génère de l’ADN purifié d’une taille supérieure à 30 kpb. L’ADN isolé peut être employé directement pour la PCR, le transfert Southern et les réactions enzymatiques.
Les échantillons de tissus fixés à la formaline et intégrés à la paraffine (FFPE) sont préparés régulièrement à partir d’échantillons de tissus chirurgicaux humains, ce qui permet de les conserver dans des archives pendant des années. Le kit Thermo Scientific GeneJET de purification d’ADN FFPE est conçu pour une purification d’ADN rapide et pratique à partir de diverses quantités de tissus FFPE archivés. Jusqu’à 8 sections (10 μm d’épaisseur) d’échantillons de FFPE provenant de divers tissus peuvent être utilisées pour l’extraction d’ADN génomique sans incubation de nuit. L’élimination des réactifs toxiques couramment utilisés pour la déparaffinisation (c’est-à-dire le xylène) permet une procédure de purification d’ADN sûre avec des rendements élevés d’ADN et une excellente qualité. Chaque préparation récupère jusqu’à 8 μg d’ADN génomique pouvant être élué en volumes de 20 μl, ce qui permet de prélever des échantillons concentrés. En raison de l’efficacité de déréticulation élevée, l’ADN purifié de haute qualité affiche des performances fiables dans des applications sensibles en aval telles que qPCR, PCR (amplicons jusqu’à 1 kb) ou préparation de bibliothèques NGS.
Points forts
ADN de haute qualité : convient à la PCR et à la qPCR
Rapide : la procédure peut être achevée en 2 heures
Sûr : solvants non toxiques
Efficace : produit jusqu’à 8 μg d’ADN purifié
Applications
• Préparation de bibliothèque NGS pour PCR
• qPCR
comprend
• Solution de Protéinase K
• Solution de RNase A
• Tampon de digestion
• Tampon de liaison
• Tampon de nettoyage I (conc.)
• Tampon de nettoyage II (conc.)
• Tampon d’élution
• Colonnes de purification d’ADN GeneJET & Tubes de prélèvement
• Tubes de prélèvement
• Protocole détaillé
Danger : Non
>Contrôle qualité :
>•le kit de purification d’ADN génomique GeneJET est qualifié en isolant l’ADN génomique de 200 μl de sang et de 5 mg de tissus de mammifères conformément aux protocoles recommandés.
>• L’ADN génomique purifié présente un rapport A260 / 280 de ≥ 1,7.
>•Une seule bande de plus de 30 kb est observée après l’électrophorèse sur gel d’agarose et la coloration au bromure d’éthidium.
>• L’ADN génomique purifié est évalué par amplification par PCR d’un gène à copie unique et digestion avec des enzymes de restriction FastDigest.
> Conditions de conservation : température ambiante
L’ADN génomique isolé est idéal dans les procédures courantes de biologie moléculaire, y compris : PCR et qPCR, FastDigest et digestion par restriction traditionnelle, transfert Southern.
Informations sur la commande
Les commandes passées du lundi au mercredi sont expédiées le lendemain ; les commandes passées le jeudi et le vendredi sont expédiées le lundi suivant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de centrifugation
Type d’échantillon FFPE, Échantillons fixés
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Nbre de réactions 50 préparations
Gamme de produits GeneJET
Type de produit Kit de purification d’ADN FFPE
Quantité 50 préparations
Cible ADN génomique
Heure du test < 20 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneJET FFPE DNA Purification Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Proteinase, Guanidine hydrochloride