Learn More
Thermo Scientific™ Kit de préparation de plasmide Maxi GeneJET™
Réactifs à utiliser avec le kit plasmidique GeneJET Maxiprep. Le kit plasmidique Maxiprep est conçu pour l’isolement à grande échelle d’ADN plasmide de haute qualité à partir de cultures recombinantes d’E. coli.
Spécification
| Contenu et stockage | Store at room temperature |
|---|---|
| À utiliser avec (équipement) | GeneJET™ Endo-free Plasmid Maxiprep Kit |
Description
Réactifs à utiliser avec le kit de maxipréparation plasmide GeneJET Thermo Scientific (K0861). Le kit de maxipréparation de plasmide GeneJET a recours à une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Chaque préparation récupère jusqu’à 750 μg d’ADN plasmide à copie élevée qui peut être utilisé dans une grande variété de procédures de biologie moléculaire, telles que la digestion par endonucléase de restriction, la PCR, le clonage, la transformation, le séquençage automatisé, la transcription in vitro et la transfection de lignées cellulaires robustes.
Points clés
- Efficacité – Rendement élevé jusqu’à 750 μg d’ADN plasmide de haute qualité provenant de 250 ml de culture bactérienne
- Concentration élevée d’ADN purifié - > 400 ng/μl
- Praticité – Format de colonne de centrifugation, protocoles de centrifugeuse ou de vide
- Rapidité – La procédure dure 60 minutes, ce qui est considérablement plus rapide qu’une utilisation des colonnes à écoulement par gravité
- L’ADN plasmidique isolé convient à toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, notamment :
- Transfection de lignées cellulaires résistantes
- La digestion des enzymes de restriction FastDigest
- Séquençage fluorescent automatisé
- PCR
- Clonage
- Transformation
- Transcription in vitro
Dangereux : Non
Contrôle de qualité :
- Le kit de maxipréparation plasmide GeneJET est qualifié en isolant l’ADN plasmide à nombre de copies élevé à partir de 250 ml de culture d’E. coli (OD600 = 2) cultivée dans un milieu LB pendant la nuit en suivant le protocole décrit dans le manuel.
- Le kit est conforme aux exigences de CQ si l’ADN plasmide purifié présente un rapport A260/280 entre 1,8 et 1,9 et une bande dominante d’ADN plasmide superenroulé après électrophorèse sur gel d’agarose.
- La qualité fonctionnelle de l’ADN plasmide est évaluée par digestion avec des endonucléases de restriction.
L’ADN plasmidique isolé convient à toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, notamment :
- Transfection de lignées cellulaires résistantes
- La digestion des enzymes de restriction FastDigest
- Séquençage fluorescent automatisé
- PCR
- Clonage
- Transformation
- Transcription in vitro
Informations sur la commande
Les commandes passées du lundi au mercredi sont expédiées le lendemain ; les commandes passées le jeudi et le vendredi sont expédiées le lundi suivant.
Spécification
| Store at room temperature | |
| GeneJET™ Endo-free Plasmid Maxiprep Kit |