Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour nacelles H-6000A
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
108 tubes de prélèvement sanguin de 15 ml
132 tubes de prélèvement sanguin de 7 ml
18 tubes de 50 ml
30 tubes de 50 ml
48 tubes de prélèvement sanguin de 15 ml
6 bouteilles de 500 ml
6 flacons de 250 ml
6 sachets de sang de 550 ml
Tubes de prélèvement sanguin de 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Compatibles avec une large gamme de flacons, sachets et tubes de traitement du sang
Pour une utilisation avec les godets Thermo Scientific H-6000.
- Les adaptateurs ont une capacité maximale de 6 × 500 ml (flacons), 6 × 550 ml (poches de sang) et 132 × 7 ml (tubes). Dia. ext. max. × L : 70 x 160 mm
Spécification
Spécification
| Capacité | 132 tubes de prélèvement sanguin de 7 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Nacelle H-6000A pour rotor de centrifugeuse à faible vitesse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus |