Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Hypersil™ BDS C18 Javelin
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 28103-014006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Désactivée avec une activité silanol résiduelle minimale
- Économique avec une reproductibilité exceptionnelle
Bestellinformation
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client local.
Spezifikation
3 μm | |
10 mm | |
4 mm | |
C18 |