Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2 Cyano (CN) Mixed Mode HPLC Column, 5 μm, 4 mm x 150 mm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
A cyanopropyl phase for both normal and reversed phase HPLC
- Operates in both normal and reversed phase modes
- More rapid mobile phase equilibration compared with silica in normal phase
- Not deactivated by traces of water in normal phase
- When used as a reversed phase material, cyano selectivity complements the alkyl chain bonded phases, but with lower hydrophobicity
- One of the least retentive of reversed phase materials and, therefore, useful to separate polar compounds
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Type d’USP | L10 |
| Phase stationnaire | Cyano (CN) |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Taux de carbone | 4% |
| Type de colonne | Mode mixte |
| Afficher plus |