Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 Javelin™ Guard Columns
Code produit. 11538690 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
Granulométrie:
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 11538690
Marque: Thermo Scientific™ 25205013006
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les colonnes de protection Javelin offrent une protection pratique et facile à utiliser pour les colonnes analytiques HPLC
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of Hypersil GOLD C8 Solid Phase
  • Hypersil GOLD C8 columns provide similar selectivity to C18 columns but with reduced retention
  • Lower hydrophobicity
  • Faster separations
  • Excellent peak shape
  • High efficiency
  • Outstanding sensitivity
Informations sur la commande
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Phase stationnaire C8