Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes PAH Hypersil™ Green, granulométrie de 3 μm
Silice spéciale greffée avec une chaîne alkyle, à taux de carbone élevé, spécifiquement conçue pour les analyses d’hydrocarbures polyaromatiques (PAH)
Marque: Thermo Scientific™ 31103-053030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Optimisées pour la méthode EPA 610
- Analyse rapide de 16 hydrocarbures polyaromatiques (PAH) en 4 minutes grâce à des colonnes courtes et rapides
- Disponibles en granulométrie de 3 μm et 5 μm et toute une variété de dimensions de colonnes
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Colonne analytique | |
50 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Analyse HAP | |
Phase inverse |
3 mm | |
5 800 psi (400 bar) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
Exclusif | |
13,50% | |
Oui |