Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS (C18), granulométrie de 10 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Haute efficacité et reproductibilité éprouvée
- Exceptionnellement fiables
- Séparation d’une vaste gamme de composés, notamment les composés apolaires, modérément polaires et lipophiles comme les triglycérides
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 120 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Afficher plus |