Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonne Hypersil™ Prism RP Javelin
Proposé dans des longueurs de 10 ou 20 mm, et un dia. int. de 2,1 à 4,0 mm
Marque: Thermo Scientific™ 32105-012106
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
5 μm | |
10 mm | |
2,1mm | |
RP |