Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C4
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Description
Requires
Support Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendants
- Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 190 Å |
| Surface spécifique | 200 m²/g |
| Type d’USP | L26 |
| Phase stationnaire | C4 |
| Matériau de remplissage | Silice |
| Taux de carbone | 4,50% |
| Afficher plus |