Learn More
Epredia™ Automate de coloration linéaire Linistat™
Code produit. 12637916 Alle ansehen Epredia Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type de produit:
Clip porte-lames
Cuve à coloration à station double
Cuve à coloration à station unique
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
25 pièces
5 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12637916
missing translation for 'mfr': Epredia™ 6754005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
Cuve à coloration à station unique ; Cuve à coloration à station double ; Clips porte-lames ; kit de tubulures d’eau de rinçage
Solution compacte pour les protocoles H&E sur coupes en congelation
Une méthode fiable et économique pour automatiser la coloration ; toutes les unités utilisent un convoyeur pour préparer des lames colorées de façon constante
  • Son faible encombrement permet de le placer sur la plupart des cryostats pour un flux de travaux ininterrompu lors de la réalisation de coupes en congélation
  • Il comprend 14 stations de coloration (de 20 secondes chacune), de l’eau courante et un réservoir de collecte d’une capacité de 13 lames
  • Le temps total de coloration est inférieur à cinq minutes
  • Il peut également être utilisé pour la coloration manuelle lorsque la situation l’exige
  • Les pinces porte-lames à code couleur correspondent aux lames colorées Epredia™ Cryochrome™ et aux milieux d’enrobage colorés pour coupes congelées colorés
Caractéristiques physiques
  • Dimensions (P x L x H) : 6,25 x 25 x 18,4 in (15,9 x 64 x 27 cm)
  • Encombrement en hauteur : 24,8cm (9,75 in)
  • Poids : 7,3kg (16,3 lb)
  • Puissance requise : 110-120 VCA, 60 Hz, Maximum 2,0 A ; 220-240 VCA, 50/60 Hz, Maximum 1,0 A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Clip porte-lames
Couleur Rose
À utiliser avec (équipement) Automate de coloration linéaire Linistat™
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt