Learn More
Epredia™ Automate de coloration linéaire Linistat™
Code produit. 12667916 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Clip porte-lames
Cuve à coloration à station double
Cuve à coloration à station unique
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
25 pièces
5 pièces
Code produit. 12667916
Marque: Epredia™ 6754008
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Cuve à coloration à station unique ; Cuve à coloration à station double ; Clips porte-lames ; kit de tubulures d’eau de rinçage
Solution compacte pour les protocoles H&E sur coupes en congelation
Une méthode fiable et économique pour automatiser la coloration ; toutes les unités utilisent un convoyeur pour préparer des lames colorées de façon constante
  • Son faible encombrement permet de le placer sur la plupart des cryostats pour un flux de travail ininterrompu lors de la réalisation de coupes en congélation
  • Il comprend 14 stations de coloration (de 20 secondes chacune), de l’eau courante et un réservoir de collecte d’une capacité de 13 lames
  • Le temps total de coloration est inférieur à cinq minutes
  • Il peut également être utilisé pour la coloration manuelle lorsque la situation l’exige
  • Les pinces porte-lames à code couleur correspondent aux lames colorées Epredia Cryochrome™ et aux milieux d’enrobage colorés pour coupes congelées colorés
Caractéristiques physiques
  • Dimensions (P x L x H) : 6,25 x 25 x 18,4 po (15,9 x 64 x 27cm)
  • Encombrement en hauteur : 24,8cm (9,75 in)
  • Poids : 7,3kg (16,3 lb)
  • Puissance requise : 110-120 VCA, 60 Hz, 2,0 A maximum ; 220-240 VCA, 50/60 Hz, Maximum 1,0 A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Clip porte-lames
Couleur Vert
À utiliser avec (équipement) Automate de coloration linéaire Linistat™