Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes (white) and Ultra Clear Caps, strips of 8
Barrettes de tubes à profil bas, pour une utilisation dans les applications de PCR et de qPCR.
Marque:  Thermo Scientific™ AB1771
132.02 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10763992
  • 287.00€ / 250 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La conception à profil bas des barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific réduit l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Les produits à profil bas Thermo Scientific sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μl.
La conception à profil bas des barrettes de tubes sans bouchons Thermo Scientific réduit l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Les produits à profil bas sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μl.
Points clés
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
  • Capacité maximale des tubes de 150 μl après leur fermeture
  • Taille basse des tubes diminuant l'espace inutile et augmentant l'efficacité de la réaction PCR
  • Languettes d’extrémité marquées A à H (8 barrettes) et languettes d’extrémité marquées 1 à 12 (12 barrettes)
Applications
  • PCR
  • qPCR / PCR en temps réel
Dangereux : Non
Conditions de stockage : Conditions ambiantes
PCR, qPCR et PCR en temps réel.
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Certifié exempt d’ADN/RNase
0,1 mL
250 strips
Non stérile
Profil bas
Bouchons ultra-transparents
Tube à profil bas et bouchon ultra-transparent
Blanc, ultra-transparent
0,15 mL
Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel
Polypropylène
Bouchons plats ultra-transparents
250 tubes à barrettes et bouchons