Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptase inverse Maxima H Minus (200 U/μl)
Code produit. p-4659494 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 000 unités
2 000 unités
4 x 10 000 unités
Conditionnement:
10000 unités
2000 unités
4 pièces
Code produit. 13223159
Marque: Thermo Scientific™ EP0751
Une transcriptase inverse très thermostable et à haute processivité qui n’affiche aucune activité RNase H.
La transcriptase inverse (RT) Thermo Scientific Maxima H Minus a été développée par évolution in vitro de la RT M-MuLV. L’enzyme possède une activité de polymérase dépendante de l’ARN et dépendante de l’ADN mais ne présente aucune activité de RNase H en raison d’une mutation du domaine de RNase H de la RT M-MuLV. Cette enzyme issue du génie génétique offre une thermostabilité et une robustesse considérablement améliorées, une processivité 50X supérieure ainsi qu’un taux de synthèse accru par rapport au type de RT M-MuLV primitive.
La suppression de l’activité de RNase H permet à l’enzyme de produire de très longs transcrits d’ARN jusqu’à 20 kb. En raison de sa thermostabilité élevée, l’enzyme conserve son activité pendant toute la réaction de transcription inverse et génère des rendements élevés d’ADNc. La température de la réaction peut être augmentée jusqu’à 65°C pour une transcription efficace des régions d’ARN présentant un degré élevé de structure secondaire ou pour améliorer la spécificité à l’aide d’amorces spécifiques de certains gènes. La processivité extrêmement élevée de l’enzyme Maxima H Minus augmente la résistance aux inhibiteurs de réaction courants, tels que la guanidine, le formamide et l’éthanol.
Points clés
  • Thermostable : 90 % d’activité après incubation à 50°C pendant 60 minutes dans un mélange de réactions.
  • Active jusqu’à 65°C
  • Hauts rendements d’ADNc de pleine longueur jusqu’à 20 kb
  • Haute sensibilité : synthèse d’ADNc reproductible à partir d’une large gamme de quantités d’ARN total de départ (1 pg à 5 μg)
  • Efficace : synthèse d’ADNc complète en 15 à 30 minutes
  • Une résistance aux inhibiteurs de réaction courants accrue
  • Incorpore des nucléotides modifiés
Applications
  • Synthèse d’ADNc premier brin pour la RT-PCR et la RT-PCR en temps réel
  • Transcription inverse à des températures élevées pour réduire les effets de la structure secondaire.
  • Synthèse de l’ADNc pour le clonage et l’expression
  • Génération de sondes d’ADNc marquées pour microarrays
  • Analyse de l’ARN par extension d’amorce
Inclut
La transcriptase inverse Maxima H Minus est fournie avec un tampon RT 5X (250 mM de Tris-HCl (pH 8,3 à 25°C), KCI 375 mM, MgCl2 15 mM, DTT 50 mM).
Remarque
Également disponible : kit de synthèse d’ADNc premier brin Maxima H Minus.
Informations sur la commande
Les commandes passées du lundi au mercredi sont expédiées le lendemain ; les commandes passées le jeudi et le vendredi sont expédiées le lundi suivant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 200 U / μl
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse H Minus Maxima, 1 x 2 000 unités (200 U/μl)
• Tampon RT 5X
Conserver à –20°C.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 15 à 30 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C à 55°C
Quantité 2 000 unités
Transcriptase inverse Maxima H Minus
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Neige carbonique
Type de produit final ADNc premier brin
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 20 kb
Matériau de départ ARN