Learn More
Thermo Scientific™ Cahiers de laboratoire Deluxe Nalgene™ avec pages papier standard ; couverture en PE
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Description
Conçues pour enregistrer les données des processus. Elles garantissent la protection au titre des brevets dans les laboratoires de recherche.
- Comprend un couvercle en polyéthylène résistant à l’eau et 184 pages en papier sans acide de haute qualité avec un quadrillage de 0,25
- En permanence lié et paginé pour la sécurité et la traçabilité des données
- Format Lettre 22 × 28 cm (8,5 × 11 po) les pages sont liées et cousues en permanence
- Des encarts sont prévus pour la signature de l’auteur et du témoin afin de garantir la protection au titre des brevets.
- Encombrement : 8,875 × 11,25 × 0,625 po (22,5 × 28,6 × 1,6 cm) (L × l × H)
Spécification
Spécification
| Matériau | Papier sans acide |
| Réglé | Grille |
| Width (English) Page | 8,5 in |
| Longueur (impériale) de page | 11 in |
| Couleur de couvercle | Rouge bordeaux |
| Matériau du couvercle | Polyéthylène |
| Longueur (métrique) de page | 28 cm |
| Largeur (métrique) de page | 22 cm |
| Type de grille | 6 mm (0,25 in) |
| Nbre de pages | 184 |
| Afficher plus |