Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de rechange Nalgene™ pour pissettes économiques
GREENER_CHOICE
Code produit. 10050561
Click to view available options
Finition de col:
24-400
28-400
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10050561
Marque: Thermo Scientific™ 7124010001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure à travers le dessus avec bouchon et embout moulés en monobloc
  • Le bouchon et l’embout sont un moulage monobloc pour une parfaite étanchéité
  • Extrémité pouvant être raccourcie pour fournir un débit plus important
  • Ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette
  • Étanches†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau En PP
Finition de col 28-400
À utiliser avec (équipement) Pissette