Learn More
Thermo Scientific™ Normes de calibrage pour la DCO (demande chimique en oxygène) pour colorimètres AQUAfast
Code produit 10316522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
10 000 ppm
1 000 ppm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration unitSize
10316522 1 000 ppm 1 pièce
11707757 10 000 ppm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10316522 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CODS01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    91.80€ / 1 pièces
    Économisez 16.20€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces références d’étalonnage pour vérifier les opérations de votre instrument colorimétrique avant de mesurer les chimies de la DCO, par exemple dans le domaine de la surveillance de l’environnement et des eaux usées.
Utilisez les références d’étalonnage de DCO (demande chimique en oxygène) Thermo Scientific™ avec les colorimètres Orion™ AQUAfast tels que le colorimètre AQ4000 Advanced et le colorimètre Orion AQUAfast II AQ2040. Les colorimètres Orion, qui mesurent les chimies de la DCO, sont parfaits pour la surveillance de l’environnement et des eaux usées. Utilisez ces étalons pour vérifier les opérations avant d’utiliser les instruments.
  • À utiliser avec : Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ2040
  • Deux normes d’étalonnage : 1000 ppm et 10000 ppm, tous deux en flacons de 475 ml
Informations sur la commande
Réactifs vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 000 ppm
Certifications/Conformité EPA
À utiliser avec (équipement) Colorimètre AQUAfast™
Industry Type Idéal pour la surveillance de l’environnement et des eaux usées, Wastewater Monitoring
Quantité 475 ml