Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires Owl™ pour système de gel réglable Giraffe™
Code produit. 12474687
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,08 cm
0,32 cm
Largeur (métrique):
0,1 cm
16 cm
Type:
Ensemble d’espaceurs
Plaque en verre blanche
Plaque en verre entaillée
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12474687
Marque: Thermo Scientific™ P5SC16
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre et kit d’espaceurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse sur gel réglable par ADJ1 Giraffe™
Type Ensemble d’espaceurs
Épaisseur (impériale) 0,03 po
Épaisseur (métrique) 0,08 cm
Longueur (métrique) 16 cm
Largeur (métrique) 0,1 cm