Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires et pièces de rechange pour système réglable Owl™ ADJ1
Click to view available options
Type:
Dissipateur de chaleur
Ensemble d’espaceurs
Joint d’étanchéité
Plaque en verre blanche
Plaque en verre entaillée
Dimensions (L x l):
14,9 x 6,2 po (38 x 16 cm)
15,7 x 6,2 po (40 x 16 cm)
15,7 x 6,2 po. (40 x 16 cm)
9,05 x 6,2 po (23 x 16 cm)
9,8 x 0,39 po (25 x 1 cm)
9,8 x 0,39 po (25 x 1 cm)
Épaisseur (impériale):
0,03 in
0,05 in
0,18 in
0,18 po
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- La hauteur de la chambre tampon supérieure (CTS) peut être réglée en faisant glisser cette dernière au-dessus ou au-dessous de deux pôles de support permettant aux gels de varier en hauteur de 14 cm à 40 cm.
- La plaque en verre à encoches ou décentrée du gel monté en sandwich s’appuie contre un joint en silicone dans la CTS pour une bonne étanchéité.
- Les plaques sont fixées à la CTS à l’aide de pinces de serrage ou de pinces pour gros volumes.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse réglable Owl™ ADJ1 |
| Type | Plaque en verre entaillée |
| Matériau | Verre |
| Épaisseur (impériale) | 0,18 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,48 cm |
| Dimensions (L x l) | 9,05 x 6,2 po (23 x 16 cm) |
| Longueur (impériale) | 9,05 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 6,2 po |
| Largeur (impériale) du gel | 6,2 po |
| Afficher plus |