Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques d’anti-c-Myc Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Thermo Scientific Pierce Les billes magnétiques anti-c-Myc sont des particules d’affinité pour l’immunoprécision de protéines recombinantes étiquetées c-Myc exprimées dans des cellules bactériennes ou de mammifères ou In vitro à l’aide de compartiments magnétiques manuels ou automatisés.
Caractéristiques des billes magnétiques Anti-c-Myc :
- L'anticorps monoclonal anti-c-Myc spécifique —et hautement spécifique (clone 9E10) permet une immunoprécipitation à haut rendement et de haute pureté.
- Les instructions du produit , pratiques et rapides, —fournissent un protocole optimisé et facile à suivre pour l'immunoprécipitation en une heure environ.
- Des billes stables pré-bloquées à faible liaison non spécifique —et un anticorps spécifique minimisent la liaison hors cible pour les expériences d'IP ou de co-IP de c-Myc-tag.
- Les perles polyvalentes —sont compatibles avec les flux de travail manuels et automatisés (par exemple, Thermo Scientific Instruments KingFisher)
La surface de la bille magnétique bloquée est recouverte d'un anticorps anti-c-Myc, un anticorps monoclonal IgG1 de souris hautement spécifique (clone 9E10) qui reconnaît l'étiquette épitope c-Myc (EQKLISEEDL) dérivée de l'oncogène humain c-myc (p62 c-myc). Les billes magnétiques anti-c-myc Pierce peuvent être utilisées manuellement avec un support magnétique, ainsi qu'avec des plateformes automatisées, telles que… Thermo Scientific KingFisher Instruments, pour des flux de travail à haut débit.
Caractéristiques:
Détails du produit :
Les microbilles magnétiques anti-c-Myc Pierce sont pratiques pour l’immunoprécipitation (IP) des protéines marquées c-Myc recombinantes et la co-immunoprécipitation (Co-IP) de leurs protéines interactives. Les microbilles sont incubées avec un lysat cellulaire contenant la protéine marquée c-Myc et la protéine de fusion est capturée. Les microbilles sont ensuite lavées, puis les protéines cibles sont éluées à l’aide de glycine 0,1 M (pH 2,0) 50 mM NaOH ou de tampon d’échantillon SDS-PAGE, le protocole a été optimisé pour chacune de ces conditions. L’anticorps anti-c-Myc peut être utilisé pour détecter les protéines étiquetées c-Myc dans des analyses par transfert Western.
Spécification
Spécification
| Concentration | Suspension : 10 mg/mL, 1 % de matières solides |
| Formule | Anticorps monoclonal d‘IgG1 de souris à affinité élevée couplé de manière covalente à des microbilles superparamagnétiques bloquées ; fourni à 10 mg/ml dans du PBS contenant 0.05 % de Tween-20 et 0.05 % de NaN3 |
| Granulométrie | 1 μm |
| Quantité | 1 ml |
| Type | perle d'affinité magnétique |
| Suffisant pour | Liaison d’au moins 100 μg de GST-c-Myc (protéine hybride de 26 kDa) par ml de suspension de microbilles |
| Capacité (métrique) | 1 mL |