Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Complete Bacterial Protein Extraction Reagent
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Description
Includes
Les packages de réactifs sont disponibles dans des formulations de tampon Tris et phosphate ; les kits contiennent le réactif B-PER à base de Tris plus des enzymes DNase I et des lysosymes.
- Réactif de lyse cellulaire facile à utiliser qui permet de rompre les cellules avec une grande efficacité et de solubiliser des protéines natives ou recombinantes sans les dénaturer
- Tous les réactifs B-PER sont compatibles avec les applications en aval, notamment la chromatographie d’affinité (p. ex. la chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés, la chromatographie par glutathion), SDS-PAGE et la quantification des protéines (p. ex. les dosages protéiques Pierce BCA et Pierce 660 nm)
- Cette formulation tout compris combine le réactif de lyse avec le lysozyme et une nucléase universelle pour permettre une extraction légère à partir de bactéries à Gram négatif et Gram positif
- En fonction de votre application, vous pouvez ajouter au réactif les inhibiteurs de protéase, les sels, les agents réducteurs, les dénaturants et les chélateurs.
Caractéristiques du réactif d’extraction de protéines bactériennes B-PER :
- Détergent dans un tampon Tris avec lysozyme et nucléase universelle
- Amélioration de la lyse cellulaire et de la digestion de l’ADN, libérant ainsi des protéines solubles et réduisant la viscosité pour augmenter les rendements
- Récupération de protéines de poids moléculaire élevé (protéines de PM élevé)
- Équivalent économique au Master Mix Merck Millipore BugBuster™
- Plus efficaces que la sonication classique et les tampons de lyse types et préparés à la maison, dont la plupart comprend des détergents et des composants qui interfèrent avec les applications en aval
Spécification
Spécification
| Formule | Détergent exclusif dans 20 mM de tampon Tris, pH 7,5, contenant du lysozyme et de la nucléase universelle |
| Quantité | 250 ml |
| Type de produit | Réactif d’extraction de protéines bactériennes |
| Volume (métrique) | 250 ml |
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C. |
| Gamme de produits | B-PER |