Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC Pierce™ No-Weigh™
Code produit. 11871315 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
8 pièces
Code produit. 11871315
Marque: Thermo Scientific™ 22622
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Format preserves reagent activity and prevents cross-contamination between uses
  • Reagents are dispensed and dried in individual microtubes
  • Heat sealed with a foil that can be easily punctured with a pipet tip
  • Losses are minimized since the reagent can be reconstituted just before it is needed for the labeling reaction
  • Water soluble, so crosslinking can be done in physiologic solutions
  • Amine reactive Sulfo-NHS ester crosslinks rapidly with primary amine-containing molecule Sulfhydryl-reactive maleimide reacts with cysteine residues to yield specific conjugates High purity, crystalline Sulfo-SMCC can be used to create high-purity maleimide-activated derivatives Cyclohexane bridge confers added stability to the maleimide group making Sulfo-SMCC an excellent crosslinking agent for maleimide activation of proteins
  • Maleimide groups are stable for 64 hours in 0.1M sodium phosphate buffer, pH 7 at 4°C
  • CAS: 92921-24-9
  • Spacer Arm 8.3Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OSHA, 29 CFR 1910.1200
Formule Sulfosuccinimidyle 4- (N-maléimidométhyle) cyclohexane-1-carboxylate, solide
Contenus des kits Sulfo-SMCC 98 à 100 %
Poids moléculaire 436.37
Suffisant pour 37 ml d’une solution de réaction 1X (1 mM) (totale) ou 8 utilisations séparées
Contenu et stockage -20°C
Quantité 2 mg
Type de produit No-Weigh Sulfo-SMCC