Learn More
Thermo Scientific™ Neuron Isolation Enzyme (with papain) for Pierce™ Primary Cell Isolation Kits
Code produit. 15225723 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15225723
Marque: Thermo Scientific™ 88285
Edge
Isolez et cultivez facilement des neurones primaires fonctionnels hautement viables
Le kit d’isolement de neurones primaires Thermo Scientific Pierce fournit des réactifs d’isolement et de culture pour un rendement et une viabilité optimaux des neurones primaires du tissu cortical et hippocampique embryonnaire de souris et de rat.
Le kit d’isolement de neurones primaires a été conçu pour obtenir une viabilité et une pureté élevées des neurones embryonnaires primaires à l’aide de réactifs validés et d’une procédure optimisée pour la digestion enzymatique et la culture. Le kit contient des enzymes de dissociation spécifiques aux tissus, des milieux formulés spécifiquement pour la culture cellulaire neuronale et des suppléments de culture cellulaire qui favorisent l’isolement et la croissance des neurones fonctionnels. Le protocole et les réactifs validés produisent des neurones primaires hautement purs pour la culture à court ou à long terme, et le kit est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés et non expérimentés.
Points clés :
  • Optimisé : procédure et réactifs optimisés pour la viabilité, le rendement, la pureté et la facilité d’utilisation
  • Rendement : offre un rendement multiplié par 2 par rapport aux méthodes de préparation personnelle
  • Viabilité : plus de 95 % des cellules isolées restent viables en culture du Jour 1 à la Semaine 4
  • Fonctionnel : les neurones en culture contiennent des processus indiquant une différenciation et une fonctionnalité complètes
Comprend :
  • Le kit complet comprend l’enzyme d’isolement neuronal, la solution saline équilibrée de Hanks (HBSS), le milieu de culture neuronale, le supplément pour milieux de culture neuronale, le supplément pour glutamine et le supplément pour croissance neuronale
Matériel nécessaire :
  • Échantillon de souris embryonnaire ou de tissu de rat frais, sérum de veau fœtal (SVF) inactivé par la chaleur, boîtes de culture traitées à la poly-D-lysine
Applications :
  • Différenciation de cellules neuronales
  • Immunohistochimie (IHC)
  • Essais fonctionnels et biochimiques
  • Système biologiquement pertinent pour la recherche pharmaceutique préclinique, les tests de neurotoxicité et la modélisation prédictive de maladies
Détails du produit :
Le kit d’isolement de neurones primaires Pierce a été optimisé pour fournir un excellent rendement cellulaire et pour maintenir les cellules à une viabilité supérieure à 95 %. Les neurones sont correctement polarisés, développent de vastes axes axonaux et dendritiques, expriment des marqueurs neuronaux et synaptiques et forment de nombreuses connexions synaptiques fonctionnelles entre eux. Ils peuvent être utilisés comme système modèle pour les études de biologie moléculaire et cellulaire du développement et du fonctionnement neuronaux, en particulier pour visualiser la localisation infracellulaire des protéines endogènes ou exprimées, des protéines d’imagerie, de la polarité neuronale et de la croissance dendritique et de la formation des synapses [1].
Références générales :
1. S., R.F. et al. (2006) Dissociated primary nerve cell cultures as models for assessment of neurotoxicity. Toxicology Letters 163:1-9.
2. Ivenshitz, M. et Segal, M, (2009). Neuronal density determines network connectivity and spontaneous activity in cultured hippocampus. J Neurophysiol 104:1052-60.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Enzyme d’isolement de neurones (avec papaïne)
Contenu et stockage Stabilité :1 an à -20°C
, stockage de l’enzyme reconstituée :-20°C pendant 6 mois et jusqu’à deux cycles de congélation / décongélation, ou 1 semaine à 4°C.L’utilisation d’enzymes après un stockage prolongé peut entraîner des performances médiocres.
Type de cellule Cellules neuronales (prénatales), cellules primaires
Espèces cibles Rat, souris
Forme Solide
Gamme de produits Pierce
Quantité 1 flacon
compliance-icons
Identifiant produit
  • Neuronal Isolation Enzyme (with papain)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Papain