Learn More
Thermo Scientific™ QCC (changement rapide de colonne) pour les instruments Agilent
Code produit. 13406956 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Adaptateur de détecteur TCD
Adaptateur d’injecteur S / SL
Un écrou
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 13406956
Marque: Thermo Scientific™ 60180872
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Accessoire de changement rapide de colonne adapté aux instruments Agilent
QCC (changement rapide de colonne) : installation de colonne étanche
  • Installation de colonne GC analytique sans outil
  • Ferrules en graphite
Les kits QCC complets comprennent :
  • Un adaptateur d’injecteur
  • Un adaptateur de détecteur
  • Un écrou
  • Des ferrules (1 de chaque : 0,25 ,0.32,0.53)
  • Coupe-colonne en céramique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur d’injecteur S/SL
Description Adaptateur d’injecteur S / SL