Learn More
Thermo Scientific™ Chargeur de bureau à unité unique RadEye
Code produit. p-8492010 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Chargeur de bureau à unité unique RadEye
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16693672
Marque: Thermo Scientific™ 425069110
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez le risque de batterie épuisée pendant les missions critiques grâce aux chargeurs Thermo Scientific™ RadEye™.
Make sure your portable radiation detector is always ready for use with Thermo Scientific™ RadEye™ Chargers. RadEye Chargers reduce the risk of running out of battery power when you need it most for uninterrupted radiation detection and measurement. RadEye Charger models can be used in a vehicle or on a desktop, and are compatible with most RadEye radiation detectors.
  • Une conception robuste et facile à utiliser permet de répondre aux exigences d’utilisation sur le terrain
  • Réduit le budget de maintenance Différentes versions pour répondre à vos besoins de charge
  • Compatible avec les câbles et les adaptateurs en vente libre
  • Fonctionne avec la plupart des modèles RadEye
  • Élimine le risque de batteries épuisées pendant des missions critiques
  • Utilise des batteries AAA NiMH commerciales - Aucun problème de transport, finis les coûts de remplacement élevés
  • Compatible avec la 4e génération de batteries RadEye Bluetooth
Chargeur de bureau à unité unique
  • La clé USB standard permet de charger depuis l’adaptateur secteur ou directement depuis des chargeurs PC tout en gérant simultanément les données via USB vers le chargeur de bureau PC / multi tablettes
  • Chargez jusqu’à 8 unités RadEye à partir d’une prise secteur en moins de 5 heures
  • Indicateurs d’état pour chaque RadEye en cours de chargement Parfaitement adapté aux grandes installations près des grandes baies de chargeur radio où les câbles et les prises sont difficiles à gérer
Chargeur dans véhicule à unité unique
  • Socle et sangle en caoutchouc conçus pour abriter RadEye et résister aux chocs de 30 g
  • La clé USB standard permet de charger depuis un adaptateur d’allume-cigarettes de 12 V ou directement depuis un PC
  • Prend en charge le montage horizontal, vertical ou sur col de cygne (col de cygne non inclus)
  • Idéal pour convertir RadEye en un système de détection mobile léger avec des connexions de données vers un appareil mobile ou un PC / une tablette installé(e) dans le véhicule
Spécification
Description Chargeur de bureau à unité unique RadEye
Type de produit Chargeur
Batteries > 850 mAh AAA 1,2 V NiMH
Connexion de charge Câble USB-A à câble micro USB-B. Comprend des adaptateurs AC / USB et allume-cigarettes / USB
Temps de charge 5 heures
À utiliser avec (équipement) Tous les modèles RadEye
série X ne sont pas connectés aux sondes
Accessoires en option L’adaptateur basse énergie RadEye Bluetooth (425067095) permet également le chargement, mais pas les communications IR / USB
Température -25°C à 60°C (stockage)
Comprend Adaptateur RadEye inclus qui permet également les communications IR / USB avec le logiciel PC RadEye ; batteries
Température de charge 0°C à 35°C
Dimensions 98 x 100 x 109 avec base horizontale