Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Brevundimonas diminuta ATCC™ 11568, Culti-Loops™
Description
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loop dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques. Les Culti-Loops sont des anses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables.
Informations sur la commande
Les produits Culti-Loops sont scellés individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnés par paquet de cinq. Chaque Mycobacti-Loops est scellée individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnée par paquet de un. Les produits BactiDisk sont conditionnés en lot de 10 disques par flacon.
Spécification
Spécification
| ATCC® | 11568™* |
| Type de produit | Culti-Loop [EN] |
| Désignation des souches | DSM 7234 [CCEB 513, CCM 2657, CCTM 1850, CCUG 1427, CECT 317, CIP 63,27, HNCMB 173005, IAM 1513, IMET 10409, JCM 2788, LMG 2089, NCIB 9393, NCTC 8545, NRRL B-1496, R. Hugh 342, USCC 1337, VKM B-893] |
| Espèces | Brevundimonas diminuta |
Les Culti-Loops sont marquées CE.