Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Code produit. 10319307 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
11 mm
12,7mm
17 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10319307
Marque: Thermo Scientific™ 31303210
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gamme vaste couvrant la plupart des applications
  • Grand choix de matériaux et de limites de température pour répondre aux besoins de toutes les applications
  • À utiliser dans les instruments GC Thermo Scientific TRACE™ et FOCUS™ GCs et les instruments d’autres fabricants
  • Exempts de contaminants, emballage en blisters individuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 17 mm