Learn More
Epredia™ Consul-Mount™
Code produit. 12658016 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Milieux de cytologie Consul-Mount™, viscosité moyenne à élevée
Milieux d’histologie Consul-Mount™, viscosité moyenne
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 12658016
Marque: Epredia™ 9990440
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécialement conçue pour une utilisation avec la colleuse de lamelles Eprédia™ Consul™
  • Milieu de montage organique permanent
  • À base de xylène
  • Indice de réfraction : 1,495 ± 0,005 (sec)
  • Viscosité : Moyenne (125 à 200 cps à 24°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Milieux d’histologie Consul-Mount™, viscosité moyenne
Quantité 500 mL
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec la colleuse de lamelles Epredia™ Consul™
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Consul Mount Histology
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: xylenes, 2-propenoicacid