Learn More
Epredia™ Couvercles en plastique Shandon™
Code produit. p-4012383 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
25/paquet
250/Carton
Conditionnement:
25 pièces
250 pièces
Code produit. 11927774
Marque: Epredia™ 72110013
À utiliser sur les systèmes d’immunocoloration Shandon Sequenza™ et Cadenza™
Permet de réduire l’utilisation de réactifs coûteux.
  • Dispositif qui s’adapte à une lame de microscope standard, permettant ainsi l’immunocoloration des échantillons avec une quantité minimale de réactif
  • Permet au technicien de gagner un temps considérable
  • Élimine la manipulation des lames entre les étapes successives
  • Permet de positionner les coupes pratiquement n’importe où sur la lame
  • Protège l’échantillon de la dessiccation pendant les incubations prolongées
  • Garantit une qualité de coloration uniforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Repère
Quantité 250/Carton