Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes à centrifuger Sorvall™ Legend™ T/RT, pour nacelles de rotor rondes
À utiliser avec les rotors quatre places 75006445 et 75006434 équipés d’un godet rond 75006441
162.00€ - 372.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rotor LH-4000W et LH-4000 avec nacelle ronde |
---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10290162
|
Thermo Scientific™
75008133 |
Jaune | 7 mL |
165.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10782393
|
Thermo Scientific™
75008134 |
Gris clair | 7 mL |
165.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10202991
|
Thermo Scientific™
75008135 |
Rouge | 15 ml |
167.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10259301
|
Thermo Scientific™
75008136 |
Blanc | 10/15 ml |
162.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10384681
|
Thermo Scientific™
75008137 |
Brun olive | 15 ml |
164.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10395472
|
Thermo Scientific™
75008140 |
Vert | 50 mL |
167.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10181031
|
Thermo Scientific™
75008144 |
Blanc | 175/250 ml |
372.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Adaptateurs vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper votre rotor.
Spécification
Rotor LH-4000W et LH-4000 avec nacelle ronde |