Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes Sorvall™ pour rotors à angle fixe, à six places
Code produit. 10026431 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotor HiGhConic™ 2 places
Rotor HiGhConic™ 4 places
Rotor à angle fixe 6 places
Type de tube:
Tube de 12 ml
Tube de 38 ml
Tubes à fond rond de 3,5 ml
Tubes à fond rond de 6,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10026431
Marque: Thermo Scientific™ 75003093
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall Legend™ T/RT, Stratos™ et Primo™ / Primo R™.
  • Legend T/RT Plus et Stratos : 75003334 et 75003046
  • Primo/Primo R : 75007590
  • Convient aux tailles de tubes allant de 1,5 à 50 ml
Informations sur la commande
Les adaptateurs sont vendus individuellement ; commandez la quantité requise pour équiper le rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor angulaire fixe
Type de tube Tube de 12 ml
Capacité 2 x 12 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor à angle fixe 6 places