Learn More
Thermo Scientific™ Système Thermo Scientific SWAP-IT No Vent
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
Interface GC/MS Swap-It
• Permet un changement de colonne plus rapide
• Outil permettant de changer rapidement de colonne GC sans couper le détecteur MS
• Ne nécessite aucune purge ni aucun outil pour réaliser la manipulation
• Pour instrument Thermo Scientific
• Ferrule graphite/Vespel
• Permet un changement de colonne plus rapide
• Outil permettant de changer rapidement de colonne GC sans couper le détecteur MS
• Ne nécessite aucune purge ni aucun outil pour réaliser la manipulation
• Pour instrument Thermo Scientific
• Ferrule graphite/Vespel
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule |
| Description | Ferrules graphite / Vespel ; pour ligne de transfert Thermo Scientific |
| Quantité | 10/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | DSQ, DSQ II, PolarisQ, ITQ |