Learn More
Thermo Scientific™ TurboLuc™ Luciferase One-Step Glow Assay Kit
Code produit. 15392627 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 réactions
100 réactions
Conditionnement:
100 réactions
1000 réactions
Code produit. 15392627
Marque: Thermo Scientific™ 88263
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mesurez l’activité de la luciférase TurboLuc™16 (Tluc16)dans des cellules de mammifères avec une seule étape d’addition de réactif destinée aux applications de criblage à haut débit (HTS) à l’aide du kit de test luminescent à une étape de luciférase Thermo Scientific™ TurboLuc™.
Le kit de dosage luminescent de luciférase en une étape Thermo Scientific TurboLuc mesure l’activité de la luciférase TurboLuc16 (Tluc16) dans les cellules de mammifères avec une seule étape d’ajout de réactifs, ce qui en fait un dispositif idéal pour les applications de criblage à haut débit (HTS).
  • Sensible - la luciférase Tluc16 émet une forte luminescence permettant la détection à une seule copie par cellule
  • Échelle dynamique augmentée : réactifs optimisés pour un rapport signal-bruit plus élevé
  • Signal stable - moins de 40 % de perte de signal sur une durée de 60 min
  • Pratique : protocole évolutif en une étape, de type mélange et lecture
  • Compatible avec l’automatisation : adapté aux protocoles HTS
  • Simple : ne nécessite pas de luminomètre avec injecteurs
Ce kit de dosage luminescent de luciférase s’utilise avec des cellules de mammifères mises en culture exprimant l’enzyme rapporteur luciférase Tluc16. La Tluc16 est une nouvelle luciférase 16 kDa intracellulaire de la famille des luciférases provenant du copépode Metridia. Luciférase de type sauvage modifiée : taille réduite, luminescence accrue, expression intracellulaire activée et compatibilité HTS. Une série de vecteurs avec et sans promoteurs sont disponibles pour l’expression du rapporteur de la luciférase Tluc16 dans des cellules de mammifères.
Plusieurs caractéristiques du kit de dosage luminescent de luciférase TurboLuc en une étape en font un kit approprié pour les luminomètres sans injecteurs et pour les applications HTS. Le protocole pratique, homogène et en une seule étape minimise les étapes de manipulation pour prendre en charge l’automatisation. Il suffit de combiner la solution de substrat et le tampon de dosage fournis pour créer une solution de travail unique, puis de l’ajouter à la microplaque contenant les cellules traitées transfectées. Sortie de signal stable (cinétique des enzymes de luminescence) du système offrant une flexibilité en termes de délai d’exécution avant lecture. Lorsqu’il est utilisé avec les vecteurs de luciférase Thermo Scientific TurboLuc16, le kit fournit un système de test bioluminescent très sensible pour la détection de l’activité du promoteur ou de la voie.
Nécessite :
Système de dosage de la luciférase Tluc16 et luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, tel que les lecteurs de microplaques Flash Thermo Scientific Luminoskan™ Ascent et Varioskan™.
Applications :
  • Analyses de rapporteurs de gènes
  • Études de promoteurs pour l’analyse des éléments réglementaires cis et trans-agissants
  • Sélection de médicaments
  • Dosages multiplexés pour étudier les effets hors cible
  • Signalisation cellulaire ou analyse de la voie de transduction du signal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’essai
Cible Luciférase, luciférase TurboLuc™18
Suffisant pour 100 réactions
Quantité 100 réactions
Contenu et stockage Substrat en une étape TurboLuc (50X), 1 x 0,2 ml
Tampon de dosage en une étape TurboLuc, 11 ml
Stocker dans un congélateur ultra-froid (entre -68 et -85°C).
Doser Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Méthode de détection Bioluminescent
À utiliser avec (équipement) Luminomètre (microplaque)
Format Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits
Type d’étiquette Marquage enzymatique
Propriétés du substrat Substrat chimique
Technique Chimiluminescence améliorée
Type de substrat Substrat de luciférase
Substrat Coélentérazine