Learn More
Thermo Scientific™ TurboLuc™ Luciferase One-Step Glow Assay Kit
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 réactions
100 réactions
Conditionnement:
100 réactions
1000 réactions
Description
Le kit de dosage luminescent de luciférase en une étape Thermo Scientific TurboLuc mesure l’activité de la luciférase TurboLuc16 (Tluc16) dans les cellules de mammifères avec une seule étape d’ajout de réactifs, ce qui en fait un dispositif idéal pour les applications de criblage à haut débit (HTS).
- Sensible - la luciférase Tluc16 émet une forte luminescence permettant la détection à une seule copie par cellule
- Échelle dynamique augmentée : réactifs optimisés pour un rapport signal-bruit plus élevé
- Signal stable - moins de 40 % de perte de signal sur une durée de 60 min
- Pratique : protocole évolutif en une étape, de type mélange et lecture
- Compatible avec l’automatisation : adapté aux protocoles HTS
- Simple : ne nécessite pas de luminomètre avec injecteurs
Plusieurs caractéristiques du kit de dosage luminescent de luciférase TurboLuc en une étape en font un kit approprié pour les luminomètres sans injecteurs et pour les applications HTS. Le protocole pratique, homogène et en une seule étape minimise les étapes de manipulation pour prendre en charge l’automatisation. Il suffit de combiner la solution de substrat et le tampon de dosage fournis pour créer une solution de travail unique, puis de l’ajouter à la microplaque contenant les cellules traitées transfectées. Sortie de signal stable (cinétique des enzymes de luminescence) du système offrant une flexibilité en termes de délai d’exécution avant lecture. Lorsqu’il est utilisé avec les vecteurs de luciférase Thermo Scientific TurboLuc16, le kit fournit un système de test bioluminescent très sensible pour la détection de l’activité du promoteur ou de la voie.
Nécessite :
Système de dosage de la luciférase Tluc16 et luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, tel que les lecteurs de microplaques Flash Thermo Scientific Luminoskan™ Ascent et Varioskan™.
Applications :
- Analyses de rapporteurs de gènes
- Études de promoteurs pour l’analyse des éléments réglementaires cis et trans-agissants
- Sélection de médicaments
- Dosages multiplexés pour étudier les effets hors cible
- Signalisation cellulaire ou analyse de la voie de transduction du signal
Spécification
Spécification
| Type | Kit d’essai |
| Cible | Luciférase, luciférase TurboLuc™18 |
| Suffisant pour | 100 réactions |
| Quantité | 100 réactions |
| Contenu et stockage | Substrat en une étape TurboLuc (50X), 1 x 0,2 ml Tampon de dosage en une étape TurboLuc, 11 ml Stocker dans un congélateur ultra-froid (entre -68 et -85°C). |
| Doser | Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase |
| Cellules compatibles | Cellules de mammifères |
| Méthode de détection | Bioluminescent |
| À utiliser avec (équipement) | Luminomètre (microplaque) |
| Format | Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits |
| Afficher plus |